4-Fluoro-2,6-dinitrophenol ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 364-32-9
Molecular Formula: C6H3FN2O5
Formula Weight: 202.10
Melting Point: 50-56°
MDL No.: MFCD00179333
Formula:
C₆H₃FN₂O₅ Punto di fusione: 50…56 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00179333 CAS Number: 364-32-9 |