4-Fluoro-2-nitrophenol ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
1-Fluoro-4-hydroxy-3-nitrobenzene
A15847.06
A15847.14
A15847.06EA
28.2
EUR
A15847.06
A15847.14
4-Fluoro-2-nitrophenol ≥98%
4-Fluoro-2-nitrophenol
Purity: 98+%
CAS No.: 394-33-2
Molecular Formula: C6H4FNO3
Formula Weight: 157.10
Melting Point: 73-76°
Beilstein Reference: 1950412
Formula:
C₆H₄FNO₃ Peso molecolare: 157,1 g/mol Punto di fusione: 73…76 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00042528 CAS Number: 394-33-2 |