4-Fluoro-2-iodoaniline ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
B25499.14
B25499.06
B25499.14EA
185
EUR
B25499.14
B25499.06
4-Fluoro-2-iodoaniline ≥98%
4-Fluoro-2-iodoaniline
Purity: 98%
CAS No.: 61272-76-2
Molecular Formula: C6H5FIN
Formula Weight: 237.02
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00042584
Formula:
C₆H₅FIN Peso molecolare: 237,02 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00042584 CAS Number: 61272-76-2 UN: 2810 ADR: 6.1,III |