Stampa…
5-Fluoro-2-iodoaniline ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
L17723.03 L17723.06
L17723.03EA 47.2 EUR
L17723.03 L17723.06
5-Fluoro-2-iodoaniline ≥97%
5-Fluoro-2-iodoaniline
Purity: 97% CAS No.: 255724-71-1 Molecular Formula: C6H5FIN Formula Weight: 237.02 Melting Point: 40-42° Beilstein Reference: 8478850 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD02093953
Formula: C₆H₅FIN
Peso molecolare: 237,02 g/mol
Punto di ebollizione: 259 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 40…42 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02093953
CAS Number: 255724-71-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III