5-Hydroxysophthalic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 618-83-7
Molecular Formula: C8H6O5
Formula Weight: 182.13
Odour: Odourless
Melting Point: ca 300° dec.
Beilstein Reference: 2693561
MDL No.: MFCD00002515
Formula:
C₈H₆O₅ Punto di ebollizione: 386 °C (1013 hPa) Punto di fusione: ∼ 300 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002515 CAS Number: 618-83-7 EINECS: 210-565-7 |