Stampa…
5-Hydroxysophthalic acid 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
271390250 271391000 271395000
ACRO271390250EA 27.4 EUR
ACRO271390250 ACRO271391000 ACRO271395000
5-Hydroxysophthalic acid 99%
5-Hydroxysophthalic acid
Formula: C₈H₆O₅
Punto di ebollizione: 386 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 297…303 °C
MDL Number: MFCD00002515
CAS Number: 618-83-7
EINECS: 210-565-7
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 297 to 303 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %