Acido 5,5'-ditiobis (2-nitrobenzoico) (Reattivo di Ellman)
Fornitore: Cayman Chemical
|
Attenzione
|
400050-250
400050-100
CAYM400050-250EA
63.6
EUR
CAYM400050-250
CAYM400050-100
Acido 5,5'-ditiobis (2-nitrobenzoico) (Reattivo di Ellman)
5,5'-Ditiobis(acido 2-nitrobenzoico) (Reattivo di Ellman)
Formula:
C₁₄H₈N₂O₈S₂ Punto di fusione: 240…244 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007140 CAS Number: 69-78-3 EINECS: 200-714-4 |