Acido 5,5'-ditiobis (2-nitrobenzoico) (Reattivo di Ellman) ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 69-78-3
Molecular Formula: C14H8N2O8S2
Formula Weight: 396.36
Melting Point: ca 240° dec.
Beilstein Reference: 1896821
Formula:
C₁₄H₈N₂O₈S₂ Punto di fusione: ∼ 240 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007140 CAS Number: 69-78-3 EINECS: 200-714-4 |