Stampa…
Acido 5,5'-ditiobis (2-nitrobenzoico) (Reattivo di Ellman) 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
117540050 117540010 117540250
ACRO117540050EA 72.6 EUR
ACRO117540050 ACRO117540010 ACRO117540250
Acido 5,5'-ditiobis (2-nitrobenzoico) (Reattivo di Ellman) 99%
5,5'-Ditiobis(acido 2-nitrobenzoico) (Reattivo di Ellman)
Formula: C₁₄H₈N₂O₈S₂
Punto di fusione: 240…245 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00007140
CAS Number: 69-78-3
EINECS: 200-714-4
Visualizza i codici
Appearance Off-white to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 240 to 245 °C
Loss on drying ≤0.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Ammonium (NH4) ≤0.003 %
Barium (Ba) ≤0.005 %
Calcium (Ca) ≤0.01 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Manganese (Mn) ≤5 ppm
Potassium (K) ≤0.005 %
Sodium (Na) ≤0.005 %
Strontium (Sr) ≤0.005 %
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %