Stampa…
5-Nitroisophthalic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
A11696.22 A11696.36
A11696.22EA 27.4 EUR
A11696.22 A11696.36
5-Nitroisophthalic acid ≥98%
5-Nitroisophthalic acid
Purity: 98% CAS No.: 618-88-2 Molecular Formula: C8H5NO6 Formula Weight: 211.13 Odour: Odourless Melting Point: 260-264° Beilstein Reference: 1976587 MDL No.: MFCD00007254
Formula: C₈H₅NO₆
Peso molecolare: 211,13 g/mol
Punto di fusione: 260…264 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007254
CAS Number: 618-88-2
EINECS: 210-568-3