5-Aminoisophthalic acid 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 95%
CAS No.: 99-31-0
Molecular Formula: C8H7NO4
Formula Weight: 181.15
Melting Point:
Formula:
C₈H₇NO₄ Punto di ebollizione: 515 °C (1013 hPa) Punto di fusione: >300 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002522 CAS Number: 99-31-0 EINECS: 202-748-5 |