Stampa…
5-Aminoisophthalic acid 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
181331000 181330250
ACRO181331000EA 63 EUR
ACRO181331000 ACRO181330250
5-Aminoisophthalic acid 98%
5-Aminoisophthalic acid
Formula: C₈H₇NO₄
Punto di ebollizione: 515 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002522
CAS Number: 99-31-0
EINECS: 202-748-5
Visualizza i codici
Appearance White to beige to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
Specific optical rotation -143° to -153° (20°C, 589 nm) (1% in ethanol)