Dimethyl-5-hydroxyisophthalate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 13036-02-7
Molecular Formula: C10H10O5
Formula Weight: 210.19
Melting Point: 162-164°
Beilstein Reference: 2650120
Formula:
C₁₀H₁₀O₅ Punto di fusione: 162…164 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00134367 CAS Number: 13036-02-7 EINECS: 235-899-0 |