Dimethyl-5-nitroisophthalate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 98+%
CAS No.: 13290-96-5
Molecular Formula: C10H9NO6
Formula Weight: 239.19
Melting Point: 121-123°
Beilstein Reference: 2140916
Formula:
C₁₀H₉NO₆ Punto di fusione: 121…123 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008429 CAS Number: 13290-96-5 EINECS: 236-307-3 |