Dimethyl-5-aminoisophthalate 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 99-27-4
Molecular Formula: C10H11NO4
Formula Weight: 209.20
Melting Point: 178-182°
Beilstein Reference: 2116565
Formula:
C₁₀H₁₁NO₄ Punto di fusione: 178…182 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008435 CAS Number: 99-27-4 EINECS: 202-743-8 |