Stampa…
Dimethyl isophthalate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Isophthalic acid dimethyl ester
B23779.0E B23779.22 B23779.36
B23779.0EEA 148 EUR
B23779.0E B23779.22 B23779.36
Dimethyl isophthalate ≥98%
Dimethyl isophthalate
Purity: 98% CAS No.: 1459-93-4 Molecular Formula: C10H10O4 Formula Weight: 194.19 Flash Point: 138°(280°F) Odour: Mild Boiling Point: 282° Beilstein Reference: 1912251 MDL No.: MFCD00008433
Formula: C₁₀H₁₀O₄
Peso molecolare: 194.19 g/mol
Punto di ebollizione: 282 °C
Punto di fusione: 67…70 °C
Densità: 1.194
Flash Pt: 138 °C (280 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008433
CAS Number: 1459-93-4
EINECS: 215-951-9