Stampa…
Dimethyl isophthalate 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
186510025 186510250 186515000
ACRO186510025EA 142 EUR
ACRO186510025 ACRO186510250 ACRO186515000
Dimethyl isophthalate 99%
Dimethyl isophthalate
Formula: C₁₀H₁₀O₄
Punto di ebollizione: 124 °C (16hPa)
Punto di fusione: >66 °C
Densità: 1,186 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 138 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008433
CAS Number: 1459-93-4
EINECS: 215-951-9
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 60 to 70 °C
GC ≥98.5 %
Solubility (2 % in DMSO) Clear solution
HPLC ≥97.5 %