Stampa…
3,4,5-Triidrossibenzoato di propile per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20599.0100 8.20599.9020 8.20599.0500 8.20599.0025
8.20599.0100EA 60.6 EUR
8.20599.0100 8.20599.9020 8.20599.0500 8.20599.0025
3,4,5-Triidrossibenzoato di propile per sintesi, Sigma-Aldrich®
3,4,5-Triidrossibenzoato di propile
Formula: C₁₀H₁₂O₅
Punto di ebollizione: 449 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 145…148 °C
Densità: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002196
CAS Number: 121-79-9
EINECS: 204-498-2
Merck Index: 12,08044
Visualizza i codici
Solubility 3.5 g/l (25 °C)
Melting Point 145 - 148 °C
Molar Mass 212.2 g/mol
Flash Point 187 °C
Synonyms Propyl gallate, Gallic acid propyl ester, 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid propyl ester
Hill Formula C10H12O5
Chemical Formula 3,4,5-(OH)3C6H2COOCH2CH2CH3