Stampa…
3,4,5-Triidrossibenzoato di propile ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Propil gallato, Propile 3,4,5-triidrossibenzoato
A10877.06 A10877.0E A10877.22 A10877.36
A10877.06EA 29.2 EUR
A10877.06 A10877.0E A10877.22 A10877.36
3,4,5-Triidrossibenzoato di propile ≥98%
3,4,5-Triidrossibenzoato di propile
Purity: 98% CAS No.: 121-79-9 Molecular Formula: C10H12O5 Formula Weight: 212.20 Physical Form: Powder Appearance: White Melting Point: 146-150° Beilstein Reference: 1877976 Merck Reference: 14,7859 MDL No.: MFCD00002196
Formula: C₁₀H₁₂O₅
Peso molecolare: 212,2 g/mol
Punto di ebollizione: 449 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 146…150 °C
Densità: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002196
CAS Number: 121-79-9
EINECS: 204-498-2
Merck Index: 14,7859