3,4,5-Triidrossibenzoato di propile 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
131581000
131585000
131580025
ACRO131581000EA
29.8
EUR
ACRO131581000
ACRO131585000
ACRO131580025
3,4,5-Triidrossibenzoato di propile 98%
3,4,5-Triidrossibenzoato di propile
Formula:
C₁₀H₁₂O₅ Punto di ebollizione: 449 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 146…150 °C Densità: 1,21 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002196 CAS Number: 121-79-9 EINECS: 204-498-2 Merck Index: 12,08044 |
Appearance | White to light beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 146 to 150 °C |
Loss on drying | ≤0.5 % (110 °C, 4 hrs) |
Sulfated ash | ≤0.1 % |
Titration with NaOH | 97.5 to 102.5 % (On dry substance) |
Heavy metals (as Pb) | ≤10 ppm |