Stampa…
3,4,5-Triidrossibenzoato di ottile ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ottil gallato
L06081.14 L06081.22
L06081.14EA 49 EUR
L06081.14 L06081.22
3,4,5-Triidrossibenzoato di ottile ≥98%
3,4,5-Triidrossibenzoato di ottile
Purity: 98+% CAS No.: 1034-01-1 Molecular Formula: C15H22O5 Formula Weight: 282.34 Melting Point: 96-102° Beilstein Reference: 2132305
Formula: C₁₅H₂₂O₅
Peso molecolare: 282,34 g/mol
Punto di fusione: 96…102 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002197
CAS Number: 1034-01-1
EINECS: 213-853-0