Methyl-3,4,5-trihydroxybenzoate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Methyl gallate, Gallic acid methyl ester, Methyl 3,4,5-trihydroxybenzoate
Purity: 98%
CAS No.: 99-24-1
Molecular Formula: C8H8O5
Formula Weight: 184.15
Melting Point: 198-203°
Beilstein Reference: 2113180
Merck Reference: 14,4345
MDL No.: MFCD00002194
Formula:
C₈H₈O₅ Peso molecolare: 184.15 g/mol Punto di ebollizione: 450 Punto di fusione: 198…203 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002194 CAS Number: 99-24-1 EINECS: 202-741-7 Merck Index: 13,04366 |