Stampa…
Methyl-3,4,5-trihydroxybenzoate 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl gallate, Gallic acid methyl ester, Methyl 3,4,5-trihydroxybenzoate
243460050 243460500 243462500
ACRO243460050EA 39.8 EUR
ACRO243460050 ACRO243460500 ACRO243462500
Methyl-3,4,5-trihydroxybenzoate 99%
Methyl-3,4,5-trihydroxybenzoate
Formula: C₈H₈O₅
Peso molecolare: 184,15 g/mol
Punto di ebollizione: 450 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 199…203 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002194
CAS Number: 99-24-1
EINECS: 202-741-7
Merck Index: 13,04366
Visualizza i codici
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 199 to 203 °C
HPLC ≥98.5 %