Stampa…
Ethyl-3,4,5-trihydroxybenzoate 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Gallic acid ethyl ester, Ethyl 3,4,5-trihydroxybenzoate, Ethyl gallate
279931000 279935000
ACRO279931000EA 62.6 EUR
ACRO279931000 ACRO279935000
Ethyl-3,4,5-trihydroxybenzoate 99%
Ethyl-3,4,5-trihydroxybenzoate
Formula: C₉H₁₀O₅
Peso molecolare: 198.18 g/mol
Punto di fusione: 151…154 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016430
CAS Number: 831-61-8
EINECS: 212-608-5
Visualizza i codici
Appearance White to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 151 to 154 °C
HPLC ≥98.5 %