Methyl-2,4,6-trihydroxybenzoate ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
A12305.06
A12305.14
A12305.22
A12305.06EA
37.9
EUR
A12305.06
A12305.14
A12305.22
Methyl-2,4,6-trihydroxybenzoate ≥98%
Methyl-2,4,6-trihydroxybenzoate
Purity: 98%
CAS No.: 3147-39-5
Molecular Formula: C8H8O5
Formula Weight: 184.15
Melting Point: 175-179°
Beilstein Reference: 2837819
Formula:
C₈H₈O₅ Punto di fusione: 175…179 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00013969 CAS Number: 3147-39-5 EINECS: 221-566-7 |