Stampa…
Isophthaloyl dichloride per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.04808.0100 8.04808.5000 8.04808.1000
8.04808.0100EA 34 EUR
8.04808.0100 8.04808.5000 8.04808.1000
Isophthaloyl dichloride per sintesi, Sigma-Aldrich®
Isophthaloyl dichloride
Formula: C₈H₄Cl₂O₂
Punto di ebollizione: 276 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 42…45 °C
Densità: 1,388 g/cm³ (17 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000678
CAS Number: 99-63-8
EINECS: 202-774-7
UN: 3261
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point 42 - 45 °C
Molar Mass 203.03 g/mol
Boiling Point 276 °C
Vapor Pressure 0.04 hPa (25 °C)
Flash Point 180 °C
Explosion Limit 1.5 - 8.9 %(V)
Density 1.39 g/cm3 (17 °C)