Stampa…
Isophthaloyl dichloride 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
122661000 122665000
ACRO122661000EA 27.7 EUR
ACRO122661000 ACRO122665000
Isophthaloyl dichloride 98%
Isophthaloyl dichloride
Formula: C₈H₄Cl₂O₂
Punto di ebollizione: 276 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 43…45 °C
Densità: 1,388 g/cm³ (17 °C)
Flash Pt: 180 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000678
CAS Number: 99-63-8
EINECS: 202-774-7
UN: 2928
ADR: 6.1,I
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 43 to 45 °C
Titration RCOCl ≥97.5 %
NMR Consistent with structure
Specific optical rotation +30° to +33° (20 °C, 589 nm) (C= neat)