Stampa…
Benzamidina cloridrato idrato ≥98% (by anhydrous basis), in polvere, Ultra Pure Grade
Fornitore: VWR Chemicals
Attenzione
0616-100GEA 0 EUR
0616-100G 0616-25G
Benzamidina cloridrato idrato ≥98% (by anhydrous basis), in polvere, Ultra Pure Grade
Benzamidine hydrochloride hydrate
Un inibitore e delle proteasi arginina selettive come la tripsina, callicreina e trombina.
  • Fine white crystalline powder
Formula: C₆H₅C(=NH)NH₂·HCl·H₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00066285
CAS Number: 206752-36-5
EINECS: 216-795-4
Visualizza i codici
Em (lambda max, MEOH, anhy) ≥9500
Metalli pesanti (come Pb) ≤0.005%
Punto di fusione 77 – 87 °C
Purezza (Anidro) ≥98%
Solubilità (1%, Acqua) conforme