Stampa…
2-Chloro-4-methoxyphenol ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Chlor-4-hydroxyanisole
A16652.06 A16652.14
A16652.06EA 47.7 EUR
A16652.06 A16652.14
2-Chloro-4-methoxyphenol ≥97%
2-Chloro-4-methoxyphenol
Purity: 97% CAS No.: 18113-03-6 Molecular Formula: C7H7ClO2 Formula Weight: 158.59 Flash Point: 85°(185°F) Odour: Phenol-like Beilstein Reference: 1936412 MDL No.: MFCD00070773
Formula: C₇H₇ClO₂
Peso molecolare: 158,58 g/mol
Punto di ebollizione: 242 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 39…44 °C
Densità: 1,153
Flash Pt: 85 °C (185 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00070773
CAS Number: 18113-03-6
EINECS: 242-007-3