2-Chloro-4-iodoaniline ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 42016-93-3
Molecular Formula: C6H5ClIN
Formula Weight: 253.47
Melting Point: 68-72°
Beilstein Reference: 2081106
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00025298
Formula:
C₆H₅ClIN Punto di ebollizione: 289 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 68…72 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00025298 CAS Number: 42016-93-3 UN: 2811 ADR: 6.1,III |