Stampa…
3-Cloro-5-fluoro-fenolo ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
H26195.03 H26195.06
H26195.03EA 79.9 EUR
H26195.03 H26195.06
3-Cloro-5-fluoro-fenolo ≥98%
3-Cloro-5-fluoro-fenolo
Purity: 98% CAS No.: 202982-70-5 Molecular Formula: C6H4ClFO Formula Weight: 146.55 Refractive Index: 1.537
Formula: C₆H₄ClFO
Peso molecolare: 146,55 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042212
CAS Number: 202982-70-5
EINECS: None
UN: 3265
ADR: 8,III