Stampa…
Zofenopril Calcium ≥97.0% (by HPLC)
Fornitore: TCI
Synonyms: Calcium (2S,4S)-1-((S)-3-(benzoylthio)-2-methylpropanoyl)-4-(phenylthio)pyrrolidine-2-carboxylate, (4S)-1-[(2S)-3-(Benzoylthio)-2-methyl-1-oxopropyl]-4-(phenylthio)-L-proline Calcium salt
Z0041-25MG Z0041-100MG
TCIAZ0041-25MGEA 89 EUR
TCIAZ0041-25MG TCIAZ0041-100MG
Zofenopril Calcium ≥97.0% (by HPLC)
Zofenopril Calcium
Formula: C₄₄H₄₄CaN₂O₈S₄
Peso molecolare: 897.17 g/mol
Punto di fusione: 246°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08704648
CAS Number: 81938-43-4
Merck Index: 14,10186
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%