Stampa…
Ittrio ossido ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: Yttrium oxide, Yttrium (III) oxide
Y0007-25G Y0007-100G
TCIAY0007-25GEA 44 EUR
TCIAY0007-25G TCIAY0007-100G
Ittrio ossido ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Ittrio ossido
Formula: Y₂O₃
Peso molecolare: 225.81 g/mol
Punto di ebollizione: 4300
Punto di fusione: 2410
MDL Number: MFCD00011473
CAS Number: 1314-36-9
EINECS: 215-233-5
Merck Index: 14,10107
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=984de78c9b4b7aed80f8fe03e653304b24c7f6f0&vid=984de78c9b4b7aed80f8fe03e653304b24c7f6f0&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 97.0 %