Stampa…
Wedelolactone ≥98.0% (by HPLC)
Fornitore: TCI EUROPE
Synonyms: 1,8,9-Trihydroxy-3-methoxy-6H-benzofuro[3,2-c]chromen-6-one, 7-Methoxy-5,11,12-trihydroxy-coumestan
W0015-1MG W0015-10MG
TCIAW0015-1MGEA 65 EUR
TCIAW0015-1MG TCIAW0015-10MG
Wedelolactone ≥98.0% (by HPLC)
Wedelolactone
Formula: C₁₆H₁₀O₇
Peso molecolare: 314,2 g/mol
Punto di fusione: 315°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD07778564
CAS Number: 524-12-9
Visualizza i codici
Appearance White to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%