Stampa…
Vanillyl butyl ether ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: 4-(Butoxymethyl)-2-methoxyphenol
V0161-25G V0161-5G
TCIAV0161-25GEA 61 EUR
TCIAV0161-25G TCIAV0161-5G
Vanillyl butyl ether ≥98.0% (by GC)
Vanillyl butyl ether
Formula: C₁₂H₁₈O₃
Punto di ebollizione: 241°C
MDL Number: MFCD00238529
CAS Number: 82654-98-6
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %