Stampa…
VGX-1027 ≥98.0% (by HPLC)
Fornitore: TCI
Attenzione
V0160-10MG V0160-50MG
TCIAV0160-10MGEA 95 EUR
TCIAV0160-10MG TCIAV0160-50MG
VGX-1027 ≥98.0% (by HPLC)
VGX-1027
Formula: C₁₁H₁₁NO₃
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08696167
CAS Number: 6501-72-0
Visualizza i codici
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 157.0 to 161.0 deg-C