Stampa…
Vilazodone hydrochloride ≥98.0% (by HPLC)
Fornitore: TCI
Attenzione
V0149-50MG V0149-200MG
TCIAV0149-50MGEA 48 EUR
TCIAV0149-50MG TCIAV0149-200MG
Vilazodone hydrochloride ≥98.0% (by HPLC)
Vilazodone hydrochloride
Formula: C₂₆H₂₇N₅O₂·HCl
Punto di fusione: 279°C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00940014
CAS Number: 163521-08-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d119112a904332fa355ed172a29b09da5f6691ab&vid=d119112a904332fa355ed172a29b09da5f6691ab&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 14.00 to 15.40 %