Stampa…
9-Vinylanthracene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
V0130-1G V0130-5G
TCIAV0130-1GEA 43 EUR
TCIAV0130-1G TCIAV0130-5G
9-Vinylanthracene ≥98.0% (by GC)
9-Vinylanthracene
Formula: C₁₆H₁₂
Peso molecolare: 204,27 g/mol
Punto di ebollizione: 145°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00003576
CAS Number: 2444-68-0
EINECS: 219-486-2
Visualizza i codici
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 64.0 to 68.0 deg-C