Stampa…
5-Vinylbicyclo[2.2.1]hept-2-ene ≥98.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI
Pericolo
Stabilization: stabilizzato con BHT/Ionolo
V0062-25ML V0062-500ML
TCIAV0062-25MLEA 0 EUR
TCIAV0062-25ML TCIAV0062-500ML
5-Vinylbicyclo[2.2.1]hept-2-ene ≥98.0% (by GC) stabilizzato
5-Vinylbicyclo[2.2.1]hept-2-ene
Formula: C₉H₁₂
Punto di ebollizione: 141°C
Flash Pt: 22°C
MDL Number: MFCD00080691
CAS Number: 3048-64-4
EINECS: 221-259-8
UN: 1992
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %