Stampa…
Vinyltris(2-methoxyethoxy)silane ≥96.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: Tris(2-methoxyethoxy)(vinyl)silane, Tris(2-methoxyethoxy)vinylsilane
V0048-25ML V0048-500ML
TCIAV0048-25MLEA 19 EUR
TCIAV0048-25ML TCIAV0048-500ML
Vinyltris(2-methoxyethoxy)silane ≥96.0% (by GC)
Vinyltris(2-methoxyethoxy)silane
Formula: C₁₁H₂₄O₆Si
Peso molecolare: 280,39 g/mol
Punto di ebollizione: 113°C
Flash Pt: 132°C
MDL Number: MFCD00008500
CAS Number: 1067-53-4
EINECS: 213-934-0
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %