Stampa…
Vinylene carbonate ≥98.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI
Stabilization: stabilizzato con BHT/Ionolo
V0015-25G V0015-5G
TCIAV0015-25GEA 129 EUR
TCIAV0015-25G TCIAV0015-5G
Vinylene carbonate ≥98.0% (by GC) stabilizzato
Vinylene carbonate
Formula: C₃H₂O₃
Punto di ebollizione: 60°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00005380
CAS Number: 872-36-6
EINECS: 212-825-5
Visualizza i codici
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %