Stampa…
SU 1498 ≥98.0% (by HPLC)
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: SU1498, (E)-2-Cyano-3-(4-hydroxy-3,5-diisopropylphenyl)-N-(3-phenylpropyl)acrylamide
U0103-25MG U0103-5MG
TCIAU0103-25MGEA 307 EUR
TCIAU0103-25MG TCIAU0103-5MG
SU 1498 ≥98.0% (by HPLC)
SU 1498
Formula: C₂₅H₃₀N₂O₂
Peso molecolare: 390.52 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD03453026
CAS Number: 168835-82-3
Visualizza i codici
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 124.0 to 128.0 deg-C