Stampa…
Trimethyl(4-vinylphenyl)silane ≥95.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI EUROPE
Synonyms: 1-Ethenyl-4-(trimethylsilyl)benzene, 4-Trimethylsilylstyrene
Stabilization: stabilizzata con 4-ter-butil pirocatecolo
T3919-1G T3919-250MG
TCIAT3919-1GEA 118 EUR
TCIAT3919-1G TCIAT3919-250MG
Trimethyl(4-vinylphenyl)silane ≥95.0% (by GC) stabilizzato
Trimethyl(4-vinylphenyl)silane
Formula: C₁₁H₁₆Si
Peso molecolare: 176,33 g/mol
Punto di ebollizione: 90°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD05663945
CAS Number: 1009-43-4
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Specific gravity (20/20) 0.8880 to 0.9020