Thiobencarb (S-4-chlorobenzyl diethylthiocarbamate) ≥97.0% (by GC, total nitrogen)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₂H₁₆ClNOS Punto di ebollizione: 131°C Punto di fusione: 3°C |
MDL Number:
MFCD00055475 CAS Number: 28249-77-6 EINECS: 248-924-5 UN: 3082 ADR: 9,III |
Appearance | Colorless to Red to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 97.0 % |