2-(Trimethylsilylethynyl)pyridine ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
|
Attenzione
|
Synonyms:
(2-Pyridylethynyl)trimethylsilane, 2-[(Trimethylsilyl)ethynyl]pyridine, 2-((Trimethylsilyl)ethynyl)pyridine
T3879-1G
T3879-5G
TCIAT3879-1GEA
33
EUR
TCIAT3879-1G
TCIAT3879-5G
2-(Trimethylsilylethynyl)pyridine ≥98.0% (by GC)
2-(Trimethylsilylethynyl)pyridine
Formula:
C₁₀H₁₃NSi Peso molecolare: 175,31 g/mol Punto di ebollizione: 90°C Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD00066349 CAS Number: 86521-05-3 |
Risultati del test di specificazione
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 95.0 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...