Stampa…
Tizoxanide ≥95.0% (by HPLC)
Fornitore: TCI
Attenzione
T3862-100MG T3862-25MG
TCIAT3862-100MGEA 129 EUR
TCIAT3862-100MG TCIAT3862-25MG
Tizoxanide ≥95.0% (by HPLC)
Tizoxanide
Formula: C₁₀H₇N₃O₄S
Punto di fusione: 254°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD07484970
CAS Number: 173903-47-4
Visualizza i codici
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 15.10 to 16.60 %