Stampa…
N-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)acrylamide ≥95.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: N-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)acrylamide, N-tert-Octylacrylamide
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
T3861-25G T3861-100G
TCIAT3861-25GEA 73 EUR
TCIAT3861-25G TCIAT3861-100G
N-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)acrylamide ≥95.0% (by GC) stabilizzato
N-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)acrylamide
Formula: C₁₁H₂₁NO
Peso molecolare: 183,30 g/mol
Punto di ebollizione: 142°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00048259
CAS Number: 4223-03-4
EINECS: 224-169-7
Visualizza i codici
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 61.0 to 65.0 deg-C