(Triethoxysilyl)methyl methacrylate ≥97.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Stabilization:
Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
Formula:
C₁₁H₂₂O₅Si Punto di ebollizione: 97°C |
MDL Number:
MFCD00156470 CAS Number: 5577-72-0 |
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |