Stampa…
1,1,5,5-Tetramethyl-3,3-diphenyltrisiloxane ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: Bis(dimethylsiloxy)diphenylsilane
T3832-25G T3832-100G
TCIAT3832-25GEA 59 EUR
TCIAT3832-25G TCIAT3832-100G
1,1,5,5-Tetramethyl-3,3-diphenyltrisiloxane ≥98.0% (by GC)
1,1,5,5-Tetramethyl-3,3-diphenyltrisiloxane
Formula: C₁₆H₂₄O₂Si₃
Peso molecolare: 332,62 g/mol
Punto di ebollizione: 83°C
MDL Number: MFCD00411646
CAS Number: 17875-55-7
EINECS: 241-828-4
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %