Stampa…
Tirapazamine ≥98.0% (by HPLC)
Fornitore: TCI
Attenzione
T3823-50MG T3823-250MG
TCIAT3823-50MGEA 167 EUR
TCIAT3823-50MG TCIAT3823-250MG
Tirapazamine ≥98.0% (by HPLC)
Tirapazamine
Formula: C₇H₆N₄O₂
Punto di fusione: 230°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00132954
CAS Number: 27314-97-2
Merck Index: 14,09461
Visualizza i codici
Appearance Orange to Red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 30.00 to 33.00 %